(±) -1,2-propandiol ≥99%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:57-55-6
:
Formel:CH₃CH(OH)CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00064272
:76.1 g/mol
Merck Index:13,07947
Kokande Pt:187,6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–59 °C
Densitet:1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:99 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-338-0
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 99 %
- Refractive index (20°C):1.431 - 1.435
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 2,5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13962500) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Förpackningsinformation
spec_VWRC24414.296 spec_VWRC24414.296 spec_VWRC24414.321 spec_VWRC24414.321 spec_VWRC24414.321
Produktspecifikation
Mer
VWR Chemicals Big Packs and Bulks