Svavelsyra 62% för bestämning av fett i ost enligt Gerber
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7664-93-9
:
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589
:98.08 g/mol
Kokande Pt:>100 °C (1013 hPa)
Densitet:1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-639-5
FN:1830
ADR:8,II
:GHS05
Specifikationstestresultat
- Density (20/4):1.517 - 1.527
- Assay:61.7 - 62.7 %