ContactUsLinkComponent
Fosforsyra ≥85%
Frätande
Fosforsyra ≥85%
Katalog # SWEDFO861302
Leverantör:  SWED HANDLING
CAS-nummer:  
Frätande
Fosforsyra ≥85%
Katalog # SWEDFO861302
Leverantör:  SWED HANDLING
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    43 kg
  • Seq:
    4379
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :98 g/mol
Smält Pt:28 °C
Densitet:1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-633-2
FN:1805
ADR:8,III
 :GHS05
CAS-nummer:7664-38-2
Formel:H₃PO₄
MDL-nummer:MFCD00011340