ContactUsLinkComponent
Lock för PCR-platta med 96 brunnar, Corning® Thermowell®
Lock för PCR-platta med 96 brunnar, Corning® Thermowell®
Catalog # 734-1754
Supplier:  Corning
undefined
Lock för PCR-platta med 96 brunnar, Corning® Thermowell®
Catalog # 734-1754
Supplier:  Corning
Specifications
  • Sterilitet:
    Icke sterilt
  • Färg:
    Klar
  • Beskrivning:
    Lock för PCR-platta med 96 brunnar, PC
  • Förp.:
    25
Specifications
About this item
Polycarbonate lids are thermally stable up to 135 °C and can be used on Corning® Thermowell™ 96 well polycarbonate plates (fits Cat. No. 6511) with oil overlays.
Lids are intended to be covers only and do not prevent evaporation.