Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Fosforsyra
Fosforsyra 25%, TECHNICAL
Fosforsyra 25%, TECHNICAL
Fosforsyra 25%, TECHNICAL
20629.463
:
VWR Chemicals
:
Fosforsyra 25%, TECHNICAL
20629.463
:
VWR Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic drum
Förp.:
25 L
Seq:
5327
Assay:
24 - 26 %
:
:
98 g/mol
:
1,1462 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
231-633-2
:
1805
:
8,III
:
GHS05
:
7664-38-2
:
H₃PO₄
:
MFCD00011340