Natriumhydroxid 20% i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 6164.9010
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic container
- Förp.:10 L
- Seq:5214
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:min. 20 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:40 g/mol
Kokande Pt:119…135 °C (1013 hPa)
Smält Pt:9…10 °C
Densitet:1,53 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-185-5
FN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548