Väteperoxid 50% (w/w) i vatten stabilised, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7722-84-1
:
Formel:H₂O₂
MDL-nummer:MFCD00011333
Kokande Pt:>= 100 °C Dec. (on heating)
Smält Pt:<0 °C
Densitet:1,1-1.3 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: Does not flash
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-765-0
FN:2014
ADR:5.1,II
:Stabilised with Stabilised
:34.01 g/mol
:GHS07
:GHS05
:GHS03
Specifikationstestresultat
- Assay:48.0 - 52.0 %
- Vapor Pressure:23.3 mmHg ( 30 °C)