Väteperoxid 35%
WAKO637-03355
: Wako
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
:
:∼107 °C (1013 hPa)
:< 0 °C
:1,11 g/cm³ (20 °C)
:5.1,II
:34.01 g/mol
:231-765-0
:2014
:GHS05
:GHS07
:Omgivande
:7722-84-1
:H₂O₂
:MFCD00011333