ContactUsLinkComponent
Väteperoxid 35%
Väteperoxid 35%
Katalog # WAKO634-03365
Leverantör:  Wako
CAS-nummer:  
Väteperoxid 35%
Katalog # WAKO634-03365
Leverantör:  Wako
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifikationer
Om denna produkt
 :
Kokande Pt:∼107 °C (1013 hPa)
Smält Pt:< 0 °C
Densitet:1,11 g/cm³ (20 °C)
ADR:5.1,II
 :34.01 g/mol
EINECS:231-765-0
FN:2014
 :GHS05
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7722-84-1
Formel:H₂O₂
MDL-nummer:MFCD00011333