Väteperoxid 35% (w/w) i vatten stabilised for analysis
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7722-84-1
:
Formel:H₂O₂
MDL-nummer:MFCD00011333
Kokande Pt:∼107 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–33 °C
Densitet:1,135 g/cm³
Förvaringstemperatur:Kylskåp
EINECS:231-765-0
FN:2014
ADR:5.1,II
:34.01 g/mol
:GHS05
:GHS07
:GHS03
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear solution
- Heavy metals:≤10 ppm
- Color scale:≤10 APHA
- Stabilizer:about 0.03% stabilizers
- Residue after evaporation:≤0.025 % (105°C)
- Titration with KMnO4:34.5 to 37 %
- Chloride (Cl):≤2 ppm
- Nitrates:≤0.012 %
- Phosphates:≤0.012 %
- Arsenic (As):≤3 ppm
- Chromium (Cr):≤0.2 ppm
- Iron (Fe):≤0.5 ppm