ContactUsLinkComponent
Väteperoxid 3% stabilised, GPR RECTAPUR®
Väteperoxid 3% stabilised, GPR RECTAPUR®
  23614.291
 :  
undefined
Väteperoxid 3% stabilised, GPR RECTAPUR®
  23614.291
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Assay:
    2.5 - 3.5 %
  • Evaporation residue:
    Max. 0.05 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 5 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 10 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 5 ppm
 :
 :100 °C (1013 hPa)
 :1,01 g/cm³ (20 °C)
 :Stabilised with phosphate
 :34.01 g/mol
 :Kylskåp
 :231-765-0
 :7722-84-1
 :H₂O₂
 :MFCD00011333