ContactUsLinkComponent
Salpetersyra 69%, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Salpetersyra 69%, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Katalog # 1.01832.2500
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Salpetersyra 69%, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Katalog # 1.01832.2500
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Melting Point:
    -41 °C
  • Boiling Point:
    122 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    9.4 hPa (20 °C)
  • Density:
    1.41 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
     - 1 (H2O, 20 °C)
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive material
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :63.01 g/mol
Merck Index:13,06608
Kokande Pt:120,5 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–42 °C
Densitet:1,4 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-714-2
FN:2031
ADR:8 (5.1),II
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :GHS03
 :GHS06
 :GHS05
CAS-nummer:7697-37-2
Formel:HNO₃
MDL-nummer:MFCD00011349