Fluorvätesyra 47 - 51%, TraceSELECT™ för spåranalys, Fluka™
Katalog # 47559-500ML
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:47.0 - 51.0 %
- Density (D 20/4):1.17
- Silver (Ag):Max. 0.001 ppm
- Aluminium (Al):Max. 0.005 ppm
- Arsenic (As):Max. 0.005 ppm
- Gold (Au):Max. 0.001 ppm
- Barium (Ba):Max. 0.001 ppm
- Beryllium (Be):Max. 0.001 ppm
- Bismuth (Bi):Max. 0.001 ppm
- Calcium (Ca):Max. 0.01 ppm
- Cadmium (Cd):Max. 0.001 ppm
- Cesium (Cs):Max. 0.001 ppm
- Cobalt (Co):Max. 0.001 ppm
- Chromium (Cr):Max. 0.001 ppm
- Copper (Cu):Max. 0.001 ppm
- Iron (Fe):Max. 0.01 ppm
- Gallium (Ga):Max. 0.001 ppm
- Germanium (Ge):Max. 0.001 ppm
- Mercury (Hg):Max. 0.005 ppm
- Indium (In):Max. 0.001 ppm
- Potassium (K):Max. 0.01 ppm
- Lithium (Li):Max. 0.001 ppm
- Magnesium (Mg):Max. 0.005 ppm
- Manganese (Mn):Max. 0.001 ppm
- Molybdenum (Mo):Max. 0.001 ppm
- Sodium (Na):Max. 0.01 ppm
- Nickel (Ni):Max. 0.001 ppm
- Lead (Pb):Max. 0.002 ppm
- Rubidium (Rb):Max. 0.001 ppm
- Selenium (Se):Max. 0.01 ppm
- Tin (Sn):Max. 0.001 ppm
- Strontium (Sr):Max. 0.001 ppm
- Titanium (Ti):Max. 0.005 ppm
- Thallium (Tl):Max. 0.001 ppm
- Vanadium (V):Max. 0.001 ppm
- Zinc (Zn):Max. 0.002 ppm
- Zirconium (Zr):Max. 0.001 ppm
- Vapor Density:1.27 (vs air)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:20.01 g/mol
Kokande Pt:105 °C (1,013 hPa)
Smält Pt:–35 °C
Densitet:1,170 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-634-8
FN:1790
ADR:8,II
:GHS05
:GHS06
CAS-nummer:7664-39-3
Formel:HF
MDL-nummer:MFCD00011346