ContactUsLinkComponent
Fluorvätesyra 38%
Fluorvätesyra 38%
  WAKO632-03285
 :  Wako
 :  
Fluorvätesyra 38%
  WAKO632-03285
 :  Wako
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
 :
 :20.01 g/mol
 :Omgivande
 :231-634-8
 :1790
 :8,II
 :GHS06
 :GHS05
 :7664-39-3
 :HF
 :MFCD00011346