Pipette tips, microvolume, Corning®
Leverantör: Corning
Pipette tips, microvolume, Corning®
Leverantör: Corning
Certificates
Om denna produkt
These microvolume tips provide accurate, reliable performance and are designed for use with major brand ultra-micropipettors.
- All racked tips are certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
- Exceptional durability: all tip racks stand up to the demands of use with multi-channel pipettors and withstand repeated autoclaving cycles
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
These microvolume tips provide accurate, reliable performance and are designed for use with major brand ultra-micropipettors.
- All racked tips are certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
- Exceptional durability: all tip racks stand up to the demands of use with multi-channel pipettors and withstand repeated autoclaving cycles
Dokument
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 613-4242
- 613-4245
- 734-1987
- 613-5516
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- Tip styleVolymSterilSpets färgFör användning medFörp.TillgänglighetPrice
- Rund spets0,1 - 10 µl-TransparentGilson®, andra ultramikropipetter10 ställ, 96 i varjeLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 960 Items1 * 960 Items - 1 375,00 kr1 375,00 kr1 * 960 Items1 375,00 krSpecifikationer:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.613-4242Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactMiljöcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLow Manufacturing Impact - Rund spets0,1 - 10 µl-TransparentGilson, andra ultramikropipetterBulk; 10 000 spetsar/påseLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10.000 Items1 * 10.000 Items - 7 100,00 kr7 100,00 kr1 * 10.000 Items7 100,00 krSpecifikationer:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.613-4245Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactMiljöcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLow Manufacturing Impact - Rund spets0,1 - 10 µl+TransparentGilson, andra ultramikropipetter10 ställ, 96 i varjeLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 960 Items1 * 960 Items - 1 675,00 kr1 675,00 kr1 * 960 Items1 675,00 krSpecifikationer:
Low Manufacturing Impact More
Specifications
Cat. No.734-1987Environmentally PreferableLow Manufacturing ImpactMiljöcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLow Manufacturing Impact - Rund spets0,5 - 10 µl-TransparentEppendorf, andra ultramikropipetterBulk; 10 000 spetsar/påseLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10.000 Items1 * 10.000 Items - 6 350,00 kr6 350,00 kr1 * 10.000 Items6 350,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.613-5516Environmentally PreferableMiljöcertificering