ContactUsLinkComponent
Perklorsyra ≥70%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Perklorsyra ≥70%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör:  Merck
Certifikat
undefined
Perklorsyra ≥70%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör:  Merck
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Melting Point:
    -18 °C
  • Boiling Point:
    198.7 °C (1013 hPa)
  • Density:
    1.68 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    (H2O, 20 °C) strongly acid
  • Hazard Class:
    5.1
  • Hazard Class Description:
    Oxidizer
Specifikationstestresultat
Relaterad information