Saltsyra 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. 3001500 volumetrisk lösning
Katalog # 2611.5000
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic container
- Förp.:5 L
- Seq:5190
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- NIST traceable:Confirmed
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):5.976 - 6.024 mol/l
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Densitet:1,06 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
:36.46 g/mol
FN:1789
:GHS07
:GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324