Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Saltsyra 6 mol/l (6 N)
Frätande
Irriterande
Saltsyra 6 mol/l (6 N)
Katalog # 44921.K2
CAS-nummer:  
Frätande
Irriterande
Saltsyra 6 mol/l (6 N)
Katalog # 44921.K2
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037

Specifikationer

Om denna produkt

 :
Densitet:1,06 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-595-7
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
FN:1789
 :GHS05
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324