ContactUsLinkComponent
Saltsyra 5 mol/l (5 N) volumetrisk lösning
Saltsyra 5 mol/l (5 N) volumetrisk lösning
  REGEH25005
 :  REAGECON
 :  
Saltsyra 5 mol/l (5 N) volumetrisk lösning
  REGEH25005
 :  REAGECON
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic container
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
 :
 :1,06 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :231-595-7
 :8,II
 :36.46 g/mol
 :1789
 :GHS07
 :7647-01-0
 :HCl
 :MFCD00011324