Saltsyra 5 mol/l (5 N), Titrisol®, Supelco®
1.09911.0001
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.1 g/cm3 (20 °C)
- pH:- 1 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
:
:1,06 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:231-595-7
:1789
:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:36.46 g/mol
:GHS05
:GHS07
:7647-01-0
:HCl
:MFCD00011324