ContactUsLinkComponent
Saltsyra 5 mol/l (5 N), Titrisol®, Supelco®
Saltsyra 5 mol/l (5 N), Titrisol®, Supelco®
  1.09911.0001
 :  Merck
 :  
Saltsyra 5 mol/l (5 N), Titrisol®, Supelco®
  1.09911.0001
 :  Merck
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Density:
    1.1 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
     - 1 (H2O, 20 °C)
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive Material
 :
 :1,06 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :231-595-7
 :1789
 :8,
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :36.46 g/mol
 :GHS05
 :GHS07
 :7647-01-0
 :HCl
 :MFCD00011324