Magnesiumsulfat, vattenfri, pulver, AR®, Macron Fine Chemicals™
6070-26
:
- Förpackningstyp:Fibre drum
- Förp.:200 lb
- Seq:7197
- Ammonium (NH₄):≤0.005 %
- Arsenic (As):≤0.001 %
- Calcium (Ca):≤0.04 %
- Chloride (Cl):≤0.001 %
- Heavy Metals (as Pb):≤0.001 %
- Insoluble Matter:≤0.01 %
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤0.001 %
- Loss on Ignition:≤2.0 %
- Thru U.S. No. 200 Sieve:≥80 %
- Nitrate (NO₃):≤0.005 %
- pH of 5% Solution:5.0 - 9.2
:
:120.37 g/mol
:12,05731
:110 °C (1013 hPa)
:1127 °C
:2,65 g/cm³ (20 °C)
:231-298-2
:8,II
:GHS05
:GHS07
:Omgivande
:7487-88-9
:MgSO₄
:MFCD00011110