Saltsyra 20%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7647-01-0
:
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324
ADR:8,III
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
FN:1789
:GHS07
:GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Assay (titr.):Min. 20 %
- Phosphate:Max. 0.00005 %
- Sulfate:Max. 0.0001 %
- Bromide:Max. 0.005 %
- As:Max. 0.000001 %
- Ni:Max. 0.000002 %
- PB:Max. 0.000002 %
- Al:Max. 0.000005 %
- Zn:Max. 0.000005 %
- Fe:Max. 0.00002 %
- Ca:Max. 0.00005 %
- NA:Max. 0.00005 %