Natriumdodecylsulfat 200 g/l i vattenlösning, Proteomics Grade
M112-500ML
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
- DNase:NONE
- pH @25 °C:5.0 – 8.0
- Protease:NONE
- RNase:NONE
:
:288.38 g/mol
:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:205-788-1
:1325
:4.1,
:GHS07
:GHS05
:151-21-3
:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
:MFCD00036175