ContactUsLinkComponent
Natriumdodecylsulfat 200 g/l i vattenlösning
Natriumdodecylsulfat 200 g/l i vattenlösning
Catalog # AMBI9820
Supplier:  Ambion
CAS Number:  
undefined
Natriumdodecylsulfat 200 g/l i vattenlösning
Catalog # AMBI9820
Supplier:  Ambion
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Specifications
About this item
 :
 :288.38 g/mol
Density:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:205-788-1
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175