Natriumdodecylsulfat 100 g/l i vattenlösning
Katalog # ROCKMB-015
Leverantör: Rockland Immunochemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:288.38 g/mol
Densitet:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-788-1
CAS-nummer:151-21-3
Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL-nummer:MFCD00036175