Natriumdodecylsulfat 100 g/l i vattenlösning, Electran för elektrofores
Catalog # 444062F
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 ml
- Seq:2440
Specifications
Specification Test Results
- Assay (W/V) (at preparation):9.8 - 10.2 %
Specification Test Results
About this item
:
:288.38 g/mol
Density:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
EINECS:205-788-1
:GHS05
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175