Natriumdodecylsulfat 100 g/l i vattenlösning, Proteomics Grade
Katalog # M111-100ML
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Colour (APHA):5
- DNase:NONE
- Protease:NONE
- RNase:NONE
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:288.38 g/mol
Densitet:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-788-1
FN:1325
ADR:4.1,
:GHS05
CAS-nummer:151-21-3
Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL-nummer:MFCD00036175