Myrsyra ≥90%
Katalog # 6480.5000
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic container
- Förp.:5 L
- Seq:5190
Specifikationer
Om denna produkt
:
:46.03 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-579-1
FN:1779
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:64-18-6
Formel:HCO₂H
MDL-nummer:MFCD00003297