Myrsyra ≥90.00-90.15%, Supelco®
1.10854.2500
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
- Assay:90.00-90.15%
- Acetic acid (CH3COOH):0.05% max
:
:46.03 g/mol
:8 (3),
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:200-579-1
:1779
:GHS06
:GHS05
:Omgivande
:64-18-6
:HCO₂H
:MFCD00003297