Myrsyra, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Katalog # 1.00253.1000
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:-9 °C
- Boiling Point:107 °C
- Flash Point:71 °C
- Explosion Limit:10 - 45.5 %(V)
- Density:1.2 g/cm3 (20 °C)
- pH:(H2O) strongly acid
- Ignition Point:485 °C
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:46.03 g/mol
Merck Index:13,04265
ADR:8 (3),II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
EINECS:200-579-1
FN:1779
:GHS06
:GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:64-18-6
Formel:HCO₂H
MDL-nummer:MFCD00003297