ContactUsLinkComponent
Formaldehyd 38% i vattenlösning, J.T.Baker®
Formaldehyd 38% i vattenlösning, J.T.Baker®
  3859.5000
 :  Avantor
 :  
Formaldehyd 38% i vattenlösning, J.T.Baker®
  3859.5000
 :  Avantor
 :  
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
  • Formaldehyde (HCHO)(after dilution):
    36 - 40 g/l
  • pH 25°C (after dilution):
    6.8 - 7.2
  • Total Phosphate:
    max. 150 mM
 :
 :30.03 g/mol
 :Omgivande
 :200-001-8
 :2209
 :8,III
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08
 :50-00-0
 :CH₂O
 :MFCD00003274