Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Väteperoxid
Väteperoxid 29 - 32% (w/w) i vattenlösning stabilised ACS
Väteperoxid 29 - 32% (w/w) i vattenlösning stabilised ACS
:
Thermo Fisher Scientific
Väteperoxid 29 - 32% (w/w) i vattenlösning stabilised ACS
:
Thermo Fisher Scientific
:
7722-84-1
:
:
H₂O₂
:
MFCD00011333
:
14,4798
:
107 °C
:
< 0 °C
:
1,11
:
Omgivande
:
231-765-0
:
5.1,II
:
34.01 g/mol
:
2014
:
GHS03
:
GHS05
:
GHS07
Thermo Scientific Acroseal 25 Years