Väteperoxid 27% (w/w) i vattenlösning stabilised
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7722-84-1
:
Formel:H₂O₂
MDL-nummer:MFCD00011333
Merck Index:14,4798
Kokande Pt:107 °C
Smält Pt:–26 °C
Densitet:1,100
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-765-0
ADR:5.1,II
:34.01 g/mol
FN:2014
:GHS03
:GHS05
:GHS07