Benzen-D6 (99.6% D), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1076-43-3
:
Formel:C₆D₆
MDL-nummer:MFCD00003010
:84.07 g/mol
Kokande Pt:79 °C (1013 hPa)
Densitet:0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–11 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:214-061-8
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
FN:1114
:GHS02
:GHS08
:GHS07