Orders LinkContactUsLinkComponent
Valideringsflaskor, Nalgene®
Valideringsflaskor, Nalgene®
   Hållbara alternativ tillgängliga
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Valideringsflaskor, Nalgene®
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certificates
Valideringsflaskor, Nalgene®
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PC, clear, with PP screw cap.
  • Thick walls
  • Non-toxic
  • Fully autoclavable
Validation bottles provide material compatibility validation when scaling up production to vessels of larger sizes.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • NALGDS2127-0250
  • NALGDS2127-0030
  • NALGDS2127-2000
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Miljöcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gänga
    Hals, innerdiam.
    Höjd
    Ø utv.
    Tillgänglighet
    Price
  • 250 ml
    53B
    45 mm
    135 mm
    74 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 6 725,00 kr
    6 725,00 kr
    1 * 6 Items
       6 725,00 kr
    Specifikationer:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALGDS2127-0250
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Miljöcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Low Manufacturing Impact
  • 30 ml
    20-415
    14 mm
    75 mm
    32 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 10 150,00 kr
    10 150,00 kr
    1 * 30 Items
       10 150,00 kr
    Specifikationer:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALGDS2127-0030
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Miljöcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Low Manufacturing Impact
  • 2000 ml
    53B
    42 mm
    270 mm
    123 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 9 375,00 kr
    9 375,00 kr
    1 * 12 Items
       9 375,00 kr
    Specifikationer:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALGDS2127-2000
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Miljöcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Low Manufacturing Impact