Metanol-D4 (99.95% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
1.06025.0009
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass ampoule
- Förp.:7,5 mL
- Seq:2260
:
:36.01 g/mol
:65,3 °C (1013 hPa)
:–99 °C
:0,888 g/cm³ (20 °C)
:11 °C
:Omgivande
:212-378-6
:1230
:3 (6.1),II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS02
:GHS06
:GHS08
:811-98-3
:D₃COD
:MFCD00044637