ContactUsLinkComponent
Metanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
  ACRO351470075
 :  
undefined
Metanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
  ACRO351470075
 :  
  • Förpackningstyp:
    Ampoule
  • Förp.:
    7,5 mL
  • Seq:
    2065
  • Pk Info:
    10 x 0.75 ml
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.05 % (Coulometric)
  • D-Enrichment:
    ≥99.75 %
  • TMS:
    0.020 to 0.040 %
 :
 :36.01 g/mol
 :65,3 °C (1013 hPa)
 :–99 °C
 :0,888 g/cm³ (20 °C)
 :12 °C
 :Omgivande
 :212-378-6
 :1230
 :3,II
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS02
 :811-98-3
 :D₃COD
 :MFCD00044637