Metanol-D4 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
ACRO320750075
:
- Förpackningstyp:Ampoule
- Förp.:7,5 mL
- Seq:2065
- Pk Info:10 x 0.75 ml
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.05 % (Coulometric)
- D-Enrichment:≥99.75 %
:
:36.01 g/mol
:65,3 °C (1013 hPa)
:–99 °C
:0,888 g/cm³ (20 °C)
:12 °C
:Omgivande
:212-378-6
:1230
:3,II
:GHS06
:GHS08
:GHS02
:811-98-3
:D₃COD
:MFCD00044637