ContactUsLinkComponent
Aceton-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
  ACRO320630075
 :  
undefined
Aceton-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
  ACRO320630075
 :  
  • Förpackningstyp:
    Ampoule
  • Förp.:
    7,5 mL
  • Seq:
    2065
  • Pk Info:
    10 x 0.75 ml
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.03 % (Coulometric)
  • D-Enrichment:
    ≥99.75 %
 :
 :64.03 g/mol
 :55,5 °C (1013 hPa)
 :–93 °C
 :0,87 g/cm³
 :–20 °C (closed cup)
 :Omgivande
 :211-563-9
 :1090
 :3,II
 :GHS07
 :GHS02
 :666-52-4
 :D₃CC(O)CD₃
 :MFCD00044635