ContactUsLinkComponent
Acetonitril-D3 99.9 atom % D for NMR spectroscopy
  ACRO351390100
 :  
undefined
Acetonitril-D3 99.9 atom % D for NMR spectroscopy
  ACRO351390100
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    10 mL
  • Seq:
    2275
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.03 % (Coulometric)
  • D-Enrichment:
    ≥99.85 %
 :
 :44.03 g/mol
 :80,7 °C (1013 hPa)
 :–46 °C
 :0,844 g/cm³ (20 °C)
 :2 °C (closed cup)
 :Omgivande
 :218-616-5
 :1648
 :3,II
 :GHS02
 :GHS07
 :2206-26-0
 :D₃CCN
 :MFCD00001881