Acetonitril-D3 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
ACRO320660075
:
- Förpackningstyp:Ampoule
- Förp.:7,5 mL
- Seq:2065
- Pk Info:10× 0.75 ml
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.03 % (Coulometric)
- D-Enrichment:≥99.75 %
:
:44.03 g/mol
:80,7 °C (1013 hPa)
:–46 °C
:0,844 g/cm³ (20 °C)
:2 °C (closed cup)
:Omgivande
:218-616-5
:1648
:3,II
:GHS02
:GHS07
:2206-26-0
:D₃CCN
:MFCD00001881