Xylen, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent för spektrofotometri, J.T.Baker®
Katalog # 9516.1000
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Boiling Range (initial to dry point):137 - 144 °C
- Color (APHA):max. 10
- Free Acid (µeq/g):max. 0.12
- Residue after Evaporation:max. 0.001 %
- Sulfur Compounds (as S):max. 0.003 %
- Substances Darkened by H2SO4:passes test
- Water (H2O):max. 0.02 %
- at 295 nm:max. 1.00
- at 300 nm:max. 0.30
- at 330 nm:max. 0.05
- at 380-400 nm:max. 0.01
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:106.17 g/mol
Merck Index:13,10136
Kokande Pt:140 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–34 °C
Densitet:0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:25 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-535-7
FN:1307
ADR:3,III
:GHS02
:GHS07
CAS-nummer:1330-20-7
Formel:C₆H₄(CH₃)₂
MDL-nummer:MFCD00077264