Xylen ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1330-20-7
:
Formel:C₆H₄(CH₃)₂
MDL-nummer:MFCD00077264
:106.17 g/mol
Merck Index:14,10081
Kokande Pt:137…144 °C
Smält Pt:< –25 °C
Densitet:0,860
Flash Pt:29 °C (84 °F)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-535-7
FN:1307
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07