3-Metylcyklohexanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.05807.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 ml
- Seq:2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) practically insoluble
- Melting Point:-41 °C
- Molar Mass:114.19 g/mol
- Boiling Point:171 - 173 °C
- Vapor Pressure:1.7 hPa (25 °C)
- Flash Point:70 °C
- Refractive Index:1.4578 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:1.3 %(V)
- Density:0.92 g/cm3 (20 °C)
- Ignition Point:295 °C
- Hill Formula:C7H14O
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:114.19 g/mol
Kokande Pt:171…173 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–74 °C
Densitet:0,9158 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Flash Pt:69 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:209-709-1
CAS-nummer:591-23-1
Formel:C₇H₁₄O
MDL-nummer:MFCD00001446