VWR® Traceable®, Infraröd och termoelementtermometer
Catalog # 620-1806
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Mätområde:−55...+300
(−55...+250 °C*/−55…+330 °C**) - Upplösning:0,2 (−10…+200); 1,0 °C
- Vikt:100 g
- B×D×H:165×38×2,5 mm
- Noggrannhet:±0,6; ±0,5* (5…65) °C
- Förp.:1
Specifications
About this item
HACCP-termometer (Hazard Analysis and Critical Control Point) för laboratorier, livsmedelsindustrin och bryggerier. Vattentät, kan användas i laboratorier, fabriksanläggningar och fuktiga miljöer.
Givare i rostfritt stål** (152 mm.
W×D×H: 165×38×2,5 mm
Weight: 100 g
Delivery: Supplied with serial numbered NIST Traceable® certificate of calibration.