Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Zink
Zink ≥97%, pulver -100 mesh
Zink ≥97%, pulver -100 mesh
:
Thermo Fisher Scientific
Zink ≥97%, pulver -100 mesh
:
Thermo Fisher Scientific
:
7440-66-6
:
:
Zn
:
MFCD00011291
:
65.39 g/mol
:
907 °C
:
420 °C
:
7,13
:
Omgivande
:
231-175-3
:
1436
:
4.3,III
:
GHS02
:
GHS09
msds_ALFAL13310
Thermo Scientific Acroseal 25 Years