Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Zink
Zink ≥99.9%, pulver -100 mesh
Zink ≥99.9%, pulver -100 mesh
:
Thermo Fisher Scientific
Zink ≥99.9%, pulver -100 mesh
:
Thermo Fisher Scientific
:
7440-66-6
:
:
Zn
:
MFCD00011291
:
65.39 g/mol
:
907 °C (1013 hPa)
:
7,13 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
231-175-3
:
1436
:
4.3,III
:
GHS02
:
GHS09
msds_ALFA000424
Thermo Scientific Acroseal 25 Years