ContactUsLinkComponent
Zink
Zink
Catalog # PROONIST-631
CAS Number:  
Zink
Catalog # PROONIST-631
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    1
  • Seq:
    0001
Specifications
About this item
 :
 :65.39 g/mol
Merck Index:12,10255
Boiling Pt:908 °C (1013 hPa)
Melting Pt:420 °C
Density:7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-175-3
CAS Number:7440-66-6
Formula:Zn
MDL Number:MFCD00011291