Ansiktsmasker för renrum, Kimtech™ M6, PE/PP/BiCoSof™
Katalog # 113-0346
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Specifikationer
- Typ:Med öronslingor
- Färg:Vit
- Förp.:500
Specifikationer
Om denna produkt
Denna grovpartikelmask ger ett grundläggande skydd för renrumstillämpningar med lägre krav. Den innehåller inget filter.
- Tvåskiktsdesign
- BiCoSof™ tyginnersida ger komfort
- Ultraljudstätning
Lämpliga för användning i klass 1000-, ISO 6- och M4.5-renrum.