Zink ≥99.9999%, stavar, Ø 8 mm (0.31 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7440-66-6
:
Formel:Zn
MDL-nummer:MFCD00011291
:65.39 g/mol
Merck Index:12,10255
Kokande Pt:908 °C (1013 hPa)
Smält Pt:420 °C
Densitet:7,14 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-175-3